Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 Disposable Cuvettes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 to 3.0 mL
2.4 to 4.5 mL
Descrizione:
UV and visible wavelengths
Visible wavelengths only
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Tipo | Cuvette |
| Descrizione | UV and visible wavelengths |
| Capacità (sistema metrico) | 2.4 to 4.5 mL |
| Materiale | Plastic |
| Quantità | 100/Pk. |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spectral Measurement of Liquids |