Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ 500 Disposable Cuvettes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.4 to 4.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Tipo | Cuvette |
| Monouso | Single-use |
| Capacità (sistema metrico) | 2.4 to 4.5 mL |
| Materiale | Plastic |
| Include | 5 boxes of (060 084) 2.4 to 4.5mL cuvettes for visible wavelengths |
| Quantità | 500/Pk. |