Learn More
Jenway™ 6320D Visible Spectrophotometer
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wavelength range of 320 to 1000nm (6300 and 6320D) or 198 to 1000nm (6305)
- Absorbance, %T and concentration modes
- Multi-parameter display with wavelength and photometric readouts
- Wide range of sampling accessories
- Domed lid of 6320D accepts tubes up to 105mm tall
- 6305 utilizes a high quality pulsed xenon lamp
- 3 year warranty
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1% |
| Concentrazione | –300 to 1999 |
| Profondità (sistema metrico) | 272 mm |
| Sorgente luminosa | Tungsten Halogen |
| Tipo | Visible Spectrophotometer |
| Tensione | 230 V |
| Wavelength Range | 320 to 1000 nm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50 Hz |
| Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Vedi altri risultati |