Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ 74 Series Visible and UV/Visible Scanning Spectrophotometers with CPLive™ Connectivity
Codice prodotto. 16307005
Click to view available options
Tipo:
Nano Scan Micro-Vol Spec
Scan UV/VIS Spectrophotometer
Scanning VIS Spectrophotometer
Colore:
Black
White and Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16307005
Marca: Cole-Parmer™ 8305632
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get cloud-based secure storage of your results and protocols with Jenway 74 Series Visible and UV/Visible Scanning Spectrophotometers with CPLive Connectivity
  • Make setup easy with the user-friendly 7” high-definition color touchscreen and interface
  • Choice of measurement modes let you handle a multitude of applications
  • Simple connectivity with multiple USB ports for data storage and printer connectivity
  • Versatile—compatible with a wide range of interchangeable accessories
Specifica
Precisione assorbanza ±0.01 A at 1.000 Absorbance
Intervallo di assorbanza −0.3 to +2.5 A
Certificazione/Conformità CE
Colore Black
Concentrazione -300 to 9999
Collegamenti 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Tipo di rilevatore Silicon Photodiode
Display Touchscreen
Dimensioni (L x P x A) 50 x 28 x 15.6 cm
Sorgente luminosa Xenon
Larghezza di banda spettrale 5 nm
Tipo Scan UV/VIS Spectrophotometer
Tensione 100/240 V
Wavelength Range 198 to 1000 nm
Hertz 50/60 Hz
Include 10GB memory
Design ottico Single
Gamma fotometrica 0 to 199.9 %T
Luce dispersa <0.5% at 340 nm and 220 nm
Accuratezza della lunghezza d'onda ±2 nm
Ripetibilità della lunghezza d'onda ± 0.5 nm
Create a free account now at CPLive.coleparmer.com to take advantage of unlimited data storage and share your valuable work with colleagues in your lab or around the world.