Learn More
Bibby Scientific™ Sonde per temperatura/ATC Jenway™
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Jenway pH Meters 3150 and 3205
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with Jenway™ Performance pH electrodes:
- Quickly reach equilibrium
- Significantly reduced response times
- Far greater reproducibility
- Significantly reduced long-term drift
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Connettore impermeabile 3150/3205 |
| Tipo | Combinazione a tenuta con estremità a bulbo |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misurazioni standard di soluzioni generiche, misurazioni sul campo o nell'istruzione |
| Include | Sonda per la temperatura integrata |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Propropilene |
| Intervallo di pH | Da 0 a 14 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0 a 100 °C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Jenway pH Meters 3150 and 3205 |