Learn More
Bibby Scientific™ Jenway™ Bromine Test Kit
Click to view available options
Range:
0.1 to 6.5mg/L
Dimensione della confezione:
100 tests
Descrizione
- The simplest and most convenient laboratory system for measuring a broad range of parameters in water, wastewater, effluent, and environmental samples.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Analyzing water, wastewater, effluent, and environmental samples. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spectrophotometers |
| N. di test | 100 |
| Range | 0.1 to 6.5mg/L |
| Tipo | Bromide Kit |