Learn More
Jenway™ Buffer pH 4, Red
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Electrode |
| pH | 4 |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | Flacone |
| Tracciabilità a NIST | Yes |