Learn More
Jenway™ Buffer pH 7, Yellow
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Electrode |
| pH | 7 |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | Flacone |
| Tracciabilità a NIST | Yes |