Learn More
Jenway™ Calibration Standard 1mmol/L Lithium
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Pressione del vapore | 23hPa |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 1.00m mol/L Lithium |
| Punto di fusione | 0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Quantità | 500 mL |