Learn More
Cole-Parmer™ Soluzione detergente Jenway™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| Product Type | Soluzione detergente |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Model FGA-500-010E |
| Volume (sistema metrico) | 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: triton X-100