Learn More
Standard di conducibilità Jenway™ 84μ S
Codice prodotto. 11400509
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Conducibilità:
12.88 mS
84μ S
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11400509
Marca: Jenway 1615680
Per determinare la conducibilità elettrica di un campione secondo gli standard di conducibilità Bibby Scientific™ Jenway™ per calibrazioni stabili e affidabili.
  • For use with Jenway™ Conductivity and TDS meters.
  • Choose 12.88m/S or 84μ/S standards depending on your specific needs
  • Available in quantities of 500mL
  • For use with Jenway™ Conductivity and TDS meters.
  • Choose 12.88m/S or 84μ/S standards depending on your specific needs
  • Available in quantities of 500mL
Identificatori chimici
Quantità 500 ml
Specifica
Conducibilità 84μ S