Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Cuvette Holders
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
63/73/ 67 Series Spec
6850 Series Spectrophotometers
Lunghezza del percorso:
10 to 100 mm
10 x 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Spécification
Spécification
| Tipo | Cuvette Holder |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 63/73/ 67 Series Spec |
| Lunghezza del percorso | 10 to 100 mm |
| Forma | Rectangular |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu