Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Dissolved Oxygen Probes
Codice prodotto. 13114334
Click to view available options
Include:
Automatic Temperature Control and DIN Connector
Automatic Temperature Control and Waterproof Connector
Mini-DIN Connector
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13114334
Marca: Cole-Parmer™ 6800625
Specifica
Collegamenti WPBNC
Include Automatic Temperature Control and Waterproof Connector
Da utilizzare con (apparecchiatura) 9150 & 9200 Dissolved Oxygen Meter