Learn More
Jenway™ Flame Photometry Standard 1000ppm Potassium
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 1000 ppm |
| Colore | Incolore |
| Punto di fusione | 0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Solubilità | Miscible with water |
| Quantità | 500 mL |