Learn More
Jenway™ Flame Photometry Standard 100mmol/L Sodium, 100mmol/L Potassium
Codice prodotto. 11405079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11405079 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11405079 Fornitore Jenway N. del fornitore 1615603
Specifica
Forma fisica Liquid
Concentrazione 100m mol/L Sodium, 100m mol/L Potassium
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Solubilità Miscible with water
Quantità 500 mL