Learn More
Jenway™ Flame Photometry Standard 120mmol/L Sodium, 2mmol/L Potassium
Codice prodotto. 11425079
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11425079
Marca: Jenway 1615606
Specifica
Forma fisica Liquid
Concentrazione 120m mol/L Sodium, 2m mol/L Potassium
Colore Incolore
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Solubilità Miscible with water
Quantità 500 mL