Learn More
Jenway™ Flame Photometry Standard 160mmol/L Sodium, 8mmol/L Potassium
Codice prodotto. 12971841
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 12971841
Marca: Jenway 1615604
Edge
Specifica
Pressione del vapore 23hPa
Forma fisica Liquid
Concentrazione 160m mol/L Sodium, 8m mol/L Potassium
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Solubilità Miscible with water
Quantità 500 mL