Learn More
Jenway™ Flame Photometry Standard, 3000ppm Barium
Codice prodotto. 11475079
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11475079
Marca: Jenway 9995942