Learn More
Jenway™ Elettrodi per pH Jenway™
Codice prodotto. 11440629
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Tipi di connettore:
2mm plug
3150/3205 waterproof connector
BNC
BNC/8 pin mini-DIN
S7
Diametro (sistema metrico):
4.5 mm
6 mm
12 mm
Materiale:
Epoxy
Vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11440629
Marca: Jenway™ 6800637
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these electrodes for advanced applications where faster response times and greater reproducibility are required.
  • Veloce conseguimento dell'equilibrio
  • Tempi di risposta significativamente ridotti
  • Riproducibilità notevolmente maggiore
  • Deriva a lungo termine significativamente ridotta
Specifica
Tipi di connettore 2mm plug
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Refillable Reference with Bulb End
Dimensioni (L x P x A) 12 dia. x 120 mm L
Da utilizzare con (applicazione) in lab with colloidal suspensions, samples containing iodides, samples that are high in solids, viscous solutions and samples containing proteins
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Vetro
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°