Learn More
Jenway™ Elettrodi per pH Jenway™
Codice prodotto. 11449489
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Tipi di connettore:
2mm plug
3150/3205 waterproof connector
BNC
BNC/8 pin mini-DIN
S7
Diametro (sistema metrico):
4.5 mm
6 mm
12 mm
Materiale:
Epoxy
Vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11449489
Marca: Jenway™ 6800640
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these electrodes for advanced applications where faster response times and greater reproducibility are required.
  • Veloce conseguimento dell'equilibrio
  • Tempi di risposta significativamente ridotti
  • Riproducibilità notevolmente maggiore
  • Deriva a lungo termine significativamente ridotta
Specifica
Tipi di connettore S7
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Sealed Combination with Bulb End and Protective Cover
Dimensioni (L x P x A) 12 dia. x 120 mm L
Da utilizzare con (applicazione) standard measurements of general solutions, field measurements or in education
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Epoxy
Intervallo di pH 0 to 14
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 60°C