Learn More
Jenway™ Elettrodi per pH Jenway™
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Tipi di connettore:
2mm plug
3150/3205 waterproof connector
BNC
BNC/8 pin mini-DIN
S7
Diametro (sistema metrico):
4.5 mm
6 mm
12 mm
Materiale:
Epoxy
Vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Veloce conseguimento dell'equilibrio
- Tempi di risposta significativamente ridotti
- Riproducibilità notevolmente maggiore
- Deriva a lungo termine significativamente ridotta
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC/8 pin mini-DIN |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Tipo | Sealed Combination with Bulb End and Protective Cover |
| Dimensioni (L x P x A) | 12 dia. x 120 mm L |
| Da utilizzare con (applicazione) | standard measurements of general solutions, field measurements or in education |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Epoxy |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 60°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Jenway pH meters 3505, 3510, 3520 and 370 |