Learn More
Jenway™ Elettrodi per pH Jenway™
Codice prodotto. 13107424
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Tipi di connettore:
2mm plug
3150/3205 waterproof connector
BNC
BNC/8 pin mini-DIN
S7
Diametro (sistema metrico):
4.5 mm
6 mm
12 mm
Materiale:
Epoxy
Vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13107424
Marca: Jenway™ 9996044
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these electrodes for advanced applications where faster response times and greater reproducibility are required.
  • Veloce conseguimento dell'equilibrio
  • Tempi di risposta significativamente ridotti
  • Riproducibilità notevolmente maggiore
  • Deriva a lungo termine significativamente ridotta
Specifica
Tipi di connettore 3150/3205 waterproof connector
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Sealed Combination with Bulb End and Protective Cover
Dimensioni (L x P x A) 12 dia. x 120 mm L
Da utilizzare con (applicazione) measurements at low temperatures or in solutions of low ionic strength, general purpose pH measurement and accuratae Q.C. or research work
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Epoxy
Intervallo di pH 0 to 10
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C