Learn More
Bibby Scientific™ Jenway™ Plastic Cuvettes For UV and Visible Region Wavelength
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.07 to 1.5 mL
1.5 to 3.0 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Efficient and time saving
- Prevents cross-contamination
Specifica
Specifica
| Tipo | Cuvette |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 to 3.0 mL |
| Materiale | Plastic |
| Quantità | 100/Pk. |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spectral Measurement of Liquids |