missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JMV 2959 hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16482638
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16482638

Marca: Medchem Express HYU00433A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress JMV 2959 hydrochloride is a growth hormone secretagogue receptor type 1a (GHS-R1a) antagonist with an IC50 of 32±3 nM in LLC-PK1 cells.

JMV 2959 hydrochloride is a growth hormone secretagogue receptor type 1a (GHS-R1a) antagonist with an IC50 of 32±3 nM in LLC-PK1 cells.

Specifica

Materiale o nome chimico JMV 2959 hydrochloride
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H33ClN6O2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (458.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (45.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](C1=NN=C(CCC2=CC=CC=C2)N1CC3=CC=C(OC)C=C3)CC4=CNC5=C4C=CC=C5)CN.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 545.08
Peso formulazione 545.08
Percent Purity 97.33%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato