Learn More
JNJ 1661010, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18074312
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18074312
Marca: Tocris Bioscience 3262/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective, reversible FAAH inhibitor
Selective, reversible inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) (IC50 = 12 nM). Brain penetrant and active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 681136-29-8
Formula molecolare C19H19N5OS
Molecular Weight (g/mol) 365.46
Numero MDL MFCD00209157
InChI Key BHBOSTKQCZEAJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-phenyl-4-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine-1-carboxamide, 1-piperazinecarboxamide, n-phenyl-4-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, n-phenyl-4-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-1-piperazinecarboxamide, acmc-20emff, d0w5wg, jnj hplc, n1-phenyl-4-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine-1-carboxamide
PubChem CID 2809273
IUPAC Name N-phenyl-4-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxamide
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)N1CCN(CC1)C1=NC(=NS1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico JNJ 1661010
Quantità 10 mg
Peso formulazione 365.45
Percent Purity >99%