missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-JQ-1, MedChemExpress

Codice prodotto. 16445498
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
200mg
500mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16445498

Marca: Medchem Express HY13030

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress (+)-JQ-1 (JQ1) is a potent, specific, and reversible BET bromodomain inhibitor, with IC50s of 77 and 33 nM for the first and second bromodomain (BRD4(1/2)). (+)-JQ-1 also activates autophagy.

(+)-JQ-1 (JQ1) is a potent, specific, and reversible BET bromodomain inhibitor, with IC50s of 77 and 33 nM for the first and second bromodomain (BRD4(1/2)). (+)-JQ-1 also activates autophagy.

Specifica

Materiale o nome chimico (+)-JQ-1
CAS 1268524-70-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H25ClN4O2S
Quantità 10 mg
Sinonimo JQ1
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 45 mg/mL (98.47 mM)
SMILES O=C(C[C@H]1C2=NN=C(N2C3=C(C(C4=CC=C(C=C4)Cl)=N1)C(C)=C(S3)C)C)OC(C)(C)C
Molecular Weight (g/mol) 456.99
Peso formulazione 456.99
Percent Purity 98.65%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato