Learn More
J.T. Baker™ BAKERBOND™ Carboxy-Sulfon (CSX) Ion Exchange HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 250 mm
Codice prodotto. 15508904 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15508904
Marca: J.T. Baker™ 715900
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 300 Å; Column Phase: Ion Exchange
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 1000 psi (70 bar) to 1500 psi (100 bar)
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8.5
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 4.6 x 250 mm
Fase stazionaria Carboxy-Sulfon (CSX)
Materiale di impaccamento Silica
Tipo di colonna Ion Exchange
Fase Ion Exchange