Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ Filtration Columns with Frits, Bakerbond spe™
Codice prodotto. 10686631 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10686631
Marca: Avantor™ 712103
Empty filtration SPE columns packed with dual 20μm frits. For use with spe-12G and spe-24G glass column processors.
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Tipo Solid Phase Extraction Column
Quantità Pk. of 50