Learn More
Buerkle™ Jumbo Sampler
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
390 mL
650 mL
880 mL
910 mL
1700 mL
2900 mL
Dimensioni (L x P):
85 x 5 cm
150 x 5 cm
250 x 5 cm
250 x 50 cm
Materiale:
Aluminum
Aluminum, PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Aluminum or Aluminum/PTFE
- Smallest possible gap between the inner and the outer tube
- Easy cleaning, removable tip
- 50 mm diameter
- Ultra-pure materials
- Excellent processing, robust model
Specifica
Specifica
| Product Type | Jumbo Sampler |
| Materiale | Aluminum |
| Autoclavabile | Si |
| Include | 7 chambers, open inner tube |
| Tipo di maniglia | T-shape |
| Capacità (sistema imperiale) | 98.06 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 2900 mL |
| Certificazione/Conformità | DIN |
| Da utilizzare con (applicazione) | For All-Layer Samples Through All The Layers of The Sample, Foodstuffs |
| Dimensioni (L x P) | 250 x 5 cm |
| Vedi altri risultati |