Learn More
Buerkle™ Jumbo Sampler
Codice prodotto. p-8002291 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
390 mL
650 mL
880 mL
910 mL
1700 mL
2900 mL
Dimensioni (L x P):
85 x 5 cm
150 x 5 cm
250 x 5 cm
250 x 50 cm
Materiale:
Aluminum
Aluminum, PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10186534
Marca: Buerkle™ 53192085
Buerkle™ Jumbo Sampler is ideal for coarse grains. With an open inner tube and large sampling volume, for all-layer samples through all layers of the sample or with sample chambers separated by PTFE separators for multi point sampling from several predetermined sampling depths.
  • Aluminum or Aluminum/PTFE
  • Smallest possible gap between the inner and the outer tube
  • Easy cleaning, removable tip
  • 50 mm diameter
  • Ultra-pure materials
  • Excellent processing, robust model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Jumbo Sampler
Materiale Aluminum, PTFE
Autoclavabile Si
Include 3 closed chambers
Tipo di maniglia T-shape
Capacità (sistema imperiale) 13.1 oz.
Capacità (sistema metrico) 390 mL
Size Jumbo
Certificazione/Conformità DIN
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Coarse Grains and Larger Quantities, Foodstuff
Dimensioni (L x P) 85 x 5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 850 mm