Learn More
Cytiva Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kits
Codice prodotto. 17174721
Click to view available options
Tipo:
10 kDa Starter Kit
100 kDa Starter Kit
3 kDa Starter Kit
30 kDa Starter Kit
300 kDa Starter Kit
Generic Starter Kit
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 17174721
Marca: Cytiva FD030K65
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kit replaces dialysis, chemical precipitation, and lyophilization.
  • Typically concentrates 60 mL sample volumes to 5 mL in 30 minutes
  • Provides high recoveries, typically > 90%
  • For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Rosso
Descrizione EFA: 15.2 cm2
Materiale (membrana) PES
Sterilità Non-sterile
Quantità 4/Pk.
Tipo 30 kDa Starter Kit
Volume (sistema metrico) 20 to 60 mL (Sample)