Learn More
3M™ Jupiter™ Air-Fed Powered Turbo Respirators
Codice prodotto. 10546065
Click to view available options
Autonomia della batteria:
4 to 8 hours
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10546065
Marca: 3M™ 7100003547
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides respiratory protection against particulate and gaseous contaminants.
  • Decontamination comfort belt for improved fit and easier cleaning
  • Option of five filter types to select from, depending on work environment
  • Modern, ergonomic design
  • Can be worn during shower decontamination
  • Fully compatible with all 3M™ Versaflo™ Headtops and Breathing Tubes
  • Integrated acoustic and visual alarm indicates if airflow to the headtop is reduced or battery charge runs low
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 4 to 8 hours
Tipo di batteria NiMH
Certifications (CSA) CE Approved
Certifications (EN) EN 12941 TH2, EN 12941 TH3
Colore Blue, Black
Product Type PAPR Assembly, No Headtop
Da utilizzare con (applicazione) Used to Provides Protection Against Particulates, Gas and Vapors
Include Turbo unit only: motor, fan, comfort belt and instructions; helmet and hose not included
Modello 0850010P
Quantità 1 Ea.