Learn More
3M™ Kit turbo elettroventilati Jupiter™
Click to view available options
Tipo di filtro:
OV/HE Filter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Powered unit
- Pair of Organic Vapour and Particulate (A2P) Filters and Prefilters
- Lightweight adjustable breathing tube
- 8-hour rechargeable battery (NiMH) and a battery charger
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 8 ore |
| Tipo di batteria | NiMH |
| Tipo di filtro | OV/HE Filter |
| Product Type | Respiratore con semimaschera riutilizzabile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protezione da gas, vapori e particelle o una combinazione di contaminanti in base al filtro utilizzato |
| Include | Unità turbo alimentata, nastro di decontaminazione, tubo di calibrazione e indicatore del flusso dell'aria, 2 x filtri A2P, pre-filtri, tubo di respirazione, batteria ricaricabile, caricabatterie |
| Modello | RTUJUPITER |
| Quantità | Ciascuno |