Learn More
Justrite™ Accessory Shelf
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
17 gal. Piggyback, All 2-door 30, 40 and 45 gal. Safety Cabinets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of polyethylene
- Curved edge prevents leakage and spills
- Fits Shelf Model No 29937 for 17 gal. Piggyback and all 2 door 30, 40 and 45 gal. cabinets
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 17 gal. Piggyback, All 2-door 30, 40 and 45 gal. Safety Cabinets |
| Include | Slightly curved edge |
| Peso (sistema imperiale) | 3 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 1.3 kg |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 34.3 cm |
| Materiale | Polyethylene |
| Product Type | Shelf Tray |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 13.5 in. |