Learn More
Justrite™ Bottle Jacket
Codice prodotto. 13386309
Click to view available options
Capacità:
Bottles (4 L, 1 gal.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13386309
Marca: Justrite™ 12009
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides added protection of a polyethylene bottle without contaminating high-purity solvents
  • Ideal for 4L and 1 gal. bottles
  • Place a bottle in the bottom half of the jacket and rotate lid for secure containment
  • Handle offers balanced pouring
  • Acts as a shock absorber to minimize breakage and spills due to bumps or falls
Specifica
Product Type Bottle Jacket
Capacità Bottles (4 L, 1 gal.)
Altezza (sistema metrico) 35.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 14 in.