Learn More
Justrite™ Wood Laminate Corrosives Safety Cabinet
Click to view available options
Dimensioni interne (L x P x A):
15.28 x 22.48 x 19.44 in.
17.11 x 40.48 x 54.51 in.
20.85 x 34.4 x 29.49 in.
Capacità portata carico:
36 flaconi da 2.5 l
49 flaconi da 2.5 l
6 flaconi da 2.5 l
N. di ripiani:
1
2
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Piedi di livellamento regolabili, etichette riflettenti Haz-Alert™ e set di chiavi doppie per la sicurezza.
Safely storing nitrics, dichlorics, phenols, and other highly corrosive acids is important to workers. Justrite Wood Laminate Safety Cabinets allow corrosives to be placed out of harms way.
- Durevole e altamente resistente alle sostanze chimiche
- Con rivestimento interno ed esterno in truciolato da 0.75 pollici (1.9 cm) e laminato resistente alle sostanze chimiche — non presenta parti metalliche interne che potrebbero corrodersi
- Con doppi sportelli scorrevoli
- Modello 17-985-62: ideale per un facile accesso ad armadi da banco; contiene fino a sei flaconi da 2.5°l; sportelli scorrevoli non bloccabili
- Modello 17-985-64A: copertura in polietilene ad alta densità con labbro curvo leggermente sollevato per contenere eventuali versamenti, agevolando quindi la pulizia
- Modello 17-985-64B: adatto per attività che prevedono la conservazione di volumi elevati e la collocazione a pavimento
Especificaciones
Especificaciones
| Depth (English) Interior | 15.28 in. |
| Profondità (sistema metrico) esterno | 40.6 cm |
| Depth (Metric) Interior | 38.8 cm |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 15.28 x 22.48 x 19.44 in. |
| Door Style | Chiusura manuale |
| Altezza (sistema imperiale) interno | 19.44 in. |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 47 cm |
| Altezza (sistema metrico) interno | 49.4 cm |
| Include | Piedini regolabili, etichette riflettenti Haz-Alert™ e doppio set di chiavi di sicurezza |
| Capacità portata carico | 6 flaconi da 2.5 l |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido