Learn More
Justrite™ Cease-Fire™ Waste Receptacle
Codice prodotto. p-36314
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
12 gal.
30 gal.
Altezza (sistema imperiale):
21.75 in.
29.75 in.
Peso (sistema imperiale):
10 lb.
28 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11964967
Marca: Justrite™ 26612G
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Justrite's Cease-Fire™ Waste Receptacle is specially contoured to direct smoke and gas from any fire inside the containter back into the combustion area, cutting off the air supply and extinguishing flames in seconds.
  • Contoured head traps rising smoke and gas; redirects it to combustion area, cutting off oxygen supply and extinguishing flames in seconds
  • Large center opening with domed rim ensures that waste will fall inside can
  • Attractive brushed aluminum head is corrosion-free and easily removed for emptying
  • Gray enamel drum-style can constructed of heavy-gauge steel with rust-resistant coating
Order Info
Replacement heads available separately.
Compliance
FM approved. UL listed.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 45.4 L
Certificazione/Conformità FM, UL
Diametro (sistema metrico) esterno 38.4 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 15.12 in.
Capacità (sistema imperiale) 12 gal.
Colore Gray
Altezza (sistema metrico) 55.2 cm
Dimensioni dell'apertura (sistema imperiale) 5.25 in.
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 13.3 cm
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 10 lb.
Peso (sistema metrico) 5 kg
Da utilizzare con (applicazione) Guards against waste receptacle fires
Altezza (sistema imperiale) 21.75 in.
Materiale Steel, Aluminum
Product Type Cease-Fire Container