Learn More
Justrite™ Cease-Fire™ Head
Codice prodotto. p-36331
Click to view available options
Dimensioni dell'apertura (sistema imperiale):
7.8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
24 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11973669
Marca: Justrite™ 26555
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Convert standard metal drum into fire-safe waste receptacle
  • Install easily on existing metal drums
  • Aluminum construction is virtually corrosion free for easy clean-up
Certifications
FM approved
Specifica
Certificazione/Conformità FM, UL
Diametro (sistema metrico) esterno 61 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 24 in.
Dimensioni dell'apertura (sistema imperiale) 7.8 in.
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 20 cm
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Install easily on existing metal drums
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cease-fire container, 55 gal. container size
Materiale Aluminum
Product Type Cease-Fire Head