Learn More
Justrite™ Chemcor™ Corrosives/Acid Safety Cabinet
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3499505
Click to view available options
Door Style:
Manual-close
Self-close
Capacità portata carico:
45 gal. (170 L)
60 gal. (227 L)
Dimensioni interne (L x P x A):
14.56 x 39.5 x 60.5 in.
30.34 x 30.75 x 60.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11985446
Marca: Justrite™ 89600221
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Justrite Chemcor™ Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
  • Flame-coated thermoplastic liner
  • 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
  • Seam-free surface
  • Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
  • Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
  • Blue color
  • Available in standard 30, 45 and 60 gal. (114, 170 and 227L) sizes
  • Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
  • Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
  • Sure-grip™ Handles
Compliance
Retains FM Approval and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Specifica
Certificazione/Conformità FM, NFPA, OSHA
Depth (English) Interior 30.34 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 86.4 cm
Depth (Metric) Interior 77.1 cm
Descrizione Liner: Flame-coated thermoplastic
Dimensioni interne (L x P x A) 30.34 x 30.75 x 60.5 in.
Door Style Manual-close
Da utilizzare con (applicazione) Flammables
Altezza (sistema imperiale) interno 60.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 165.1 cm
Altezza (sistema metrico) interno 153.7 cm
Include ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
Capacità portata carico 60 gal. (227 L)
N. di sportelli 2
N. di ripiani 2
Rivestimento superficiale Epoxy
Peso (sistema imperiale) 368 lb.
Peso (sistema metrico) 167 kg
Larghezza (sistema imperiale) interno 30.75 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 86.4 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 78 cm
Colore Blue
Profondità (sistema imperiale) esterno 34 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 65 in.
Materiale Steel (CR)
Product Type Acids Cabinet (Fully-lined)
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 34 in.