Learn More
Justrite™ Chemcor™ Undercounter Corrosives/Acid Safety Cabinet
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11995436
Click to view available options
Peso (sistema imperiale):
192 lb.
194 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11995436
Marca: Justrite™ 8923222
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Justrite Chemcor™ Undercounter Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
  • Flame-coated thermoplastic liner
  • 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
  • Seam-free surface
  • Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
  • Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
  • Blue color
  • Undercounter style
  • Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
  • Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
  • Sure-grip™ Handles
Certifications
FM Global tested and approved. Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Compliance
Retains FM Approval and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Specifica
Certificazione/Conformità FM, NFPA, OSHA
Depth (English) Interior 18.75 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 55.8 cm
Depth (Metric) Interior 47.6 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 18.75 x 31.75 x 27.37 in.
Door Style Manual-close
Da utilizzare con (applicazione) Flammables
Altezza (sistema imperiale) interno 27.37 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 88.9 cm
Altezza (sistema metrico) interno 69.5 cm
Include ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
Capacità portata carico 22 gal. (83 L)
N. di sportelli 2
N. di ripiani 1
Rivestimento superficiale Epoxy, Thermoplastic
Peso (sistema imperiale) 194 lb.
Peso (sistema metrico) 88 kg
Larghezza (sistema imperiale) interno 31.75 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 88.9 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 80.6 cm
Colore Blue
Profondità (sistema imperiale) esterno 22 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 35 in.
Materiale Steel (CR)
Product Type Undercounter storage cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 35 in.