Learn More
Justrite™ Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acids Safety Cabinet, 2 Doors, Blue
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11905446
Click to view available options
Capacità portata carico:
12 gal. (45 L)
17 gal. (64 L)
Altezza (sistema imperiale) esterno:
18 in.
24 in.
Certificazione/Conformità:
FM, NFPA, OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11905446
Marca: Justrite™ 89130221
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Justrite Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
  • Flame-coated thermoplastic liner
  • 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
  • Seam-free surface
  • Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
  • Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
  • Blue color
  • Piggyback style
  • Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
  • Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
  • Sure-grip™ Handles
Certifications
FM Global tested and approved. Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Compliance
FM Approved and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Specifica
Certificazione/Conformità FM, NFPA, OSHA
Depth (English) Interior 14.56 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 45.7 cm
Depth (Metric) Interior 37 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 14.56 x 39.5 x 13 in.
Door Style Manual-close
Da utilizzare con (applicazione) Flammables
Altezza (sistema imperiale) interno 13 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 45.7 cm
Altezza (sistema metrico) interno 33 cm
Include ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
Capacità portata carico 12 gal. (45 L)
N. di sportelli 2
Rivestimento superficiale Epoxy, Thermoplastic
Peso (sistema imperiale) 130 lb.
Peso (sistema metrico) 59 kg
Larghezza (sistema imperiale) interno 39.5 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 109 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 100.3 cm
Colore Blue
Profondità (sistema imperiale) esterno 18 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 18 in.
Materiale Steel (CR)
Product Type Piggyback Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 43 in.