Learn More
Justrite™ Polyethylene Document Storage Tubes
Codice prodotto. 12811884
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 12811884
Marca: Justrite™ 23305
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Convenient and secure document storage
  • Made of weather resistant polyethylene
  • With twist on lid
  • All boxes have designated space for a label
  • Pre-marked and blank labels included in label pack
Specifica
Descrizione Tube twist on lid opening
Product Type Document Storage Box
Colore Red
Materiale Polyethylene
Include Label pack with 2 blank labels and labels printed SDS and instruction manual
Da utilizzare con (applicazione) Used to keep important papers readily available while protecting them from moisture and dirt
Certificazione/Conformità OSHA
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.6 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 9.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 12.5 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 12 in.
Altezza (sistema metrico) 31.8 cm
Altezza (sistema metrico) interno 30.5 cm