Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Accumulation Center Ramp Accessory
Click to view available options
Materiale:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Place ramp anywhere on accumulation centers size 2-drum or larger
- Load and unload heavy drum with ease
- Anti-skid ribs provide maximum safety
- Outside diameter: 48 × 33 × 6.25 in. (1.2m × .8m × 15.8cm)
- 41 lb. (19kg)
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale | Polyethylene |
| Tipo | Ramp |
| Da utilizzare con (applicazione) | For accumulation centers |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2 drums |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 1000 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 454 kg |
| Larghezza (sistema imperiale) | 48 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 121.9 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 6.25 in. |
| Vedi altri risultati |