Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Collection Center
Codice prodotto. 12911425
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
66 gal.
180 gal.
Capacità:
2 x 55 gal. Drums
55 gal. Drum
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12911425
Marca: Justrite™ 28683
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All-weather construction stands up to the harshest environments
  • Large opening for easy loading and empty bases nest for storage
  • 100% recycled polyethylene
  • Color: Black
Single Drum Collection
  • Accommodates one 208.2L (55 gal.) drum
  • Sump Capacity: 250L (66 gal.)
  • Dimensions (Dia. x H): 83.8 x 80.6cm (33 x 31.75 in.)
Double Drum Collection
  • Accommodates two 208.2L (55 gal.) drums
  • Dual covers can be opened separately or closed together and locked
  • Forklift channels for relocating
  • Sump Capacity: 681L (180 gal.)
  • Dimensions (L x W x H): 152.4 x 99.1 x 119.4 cm (60 x 39 x 47 in.)
Certifications
UL, UL Environmental
Compliance
EPA, OSHA, SPCC
Specifica
Certificazione/Conformità SPCC, EPA, OSHA, UL
Colore Black
Capacità (sistema imperiale) 180 gal.
Capacità (sistema metrico) 681 L
Materiale Polyethylene
Tipo Double Drum Collection Center
Da utilizzare con (applicazione) Easy loading and empty bases nest for storage
Capacità 2 x 55 gal. Drums
Larghezza (sistema imperiale) 60 in.
Larghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 47 in.
Altezza (sistema metrico) 119.4 cm
Diametro (sistema imperiale) 39 in.
Diametro (sistema metrico) 99.1 cm