Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Collection Center
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
66 gal.
180 gal.
Capacità:
2 x 55 gal. Drums
55 gal. Drum
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Large opening for easy loading and empty bases nest for storage
- 100% recycled polyethylene
- Color: Black
Single Drum Collection
- Accommodates one 208.2L (55 gal.) drum
- Sump Capacity: 250L (66 gal.)
- Dimensions (Dia. x H): 83.8 x 80.6cm (33 x 31.75 in.)
- Accommodates two 208.2L (55 gal.) drums
- Dual covers can be opened separately or closed together and locked
- Forklift channels for relocating
- Sump Capacity: 681L (180 gal.)
- Dimensions (L x W x H): 152.4 x 99.1 x 119.4 cm (60 x 39 x 47 in.)
Certifications
UL, UL Environmental
Compliance
EPA, OSHA, SPCC
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | SPCC, EPA, OSHA, UL |
| Colore | Black |
| Capacità (sistema imperiale) | 66 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 250 L |
| Materiale | Polyethylene |
| Tipo | Single Drum Collection Center |
| Da utilizzare con (applicazione) | Easy loading and empty bases nest for storage |
| Capacità | 55 gal. Drum |
| Larghezza (sistema imperiale) | 31 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 78.74 cm |
| Vedi altri risultati |