Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Drum Management System
Codice prodotto. 12766065
Click to view available options
Tipo:
Dispensing Shelf
Drum Management Base Module
Drum Management Stack Module
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12766065
Marca: Justrite™ 28671
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Features a space-saving stackable design
100% molded polyethylene construction provides maximum chemical resistance, preventing corrosion, deterioration and leaks
  • Stores up to four 110 and/or 200L (30 and/or 55 gal.) drums
  • Stores drums of Class 1B or 1C flammables and combustibles or nonhazardous liquids
  • Consists of three parts: a base module, stack module and dispensing shelf
  • Molded-in drum lock-channels hold drums in place
Base Module
  • Holds two drums with a 1388kg (3060 lb.) total load capacity
  • Easily relocates with an empty forklift
  • 250L (66 gal.) open-view containment sump makes it easy to spot any spills for a quick cleanup
Stack Module
  • Holds two additional drums to double the system capacity for a load of 680kg (1500 lb.)
  • When storing both 110 and 200L (30 and 55-gal.) drums, the smaller drums should be placed on the top of the stack module
Dispensing Shelf
  • Mounts securely to the stack module for convenient dispensing from the upper level
  • Has a load capacity of 27 kg (60 lb.)
Compliance
EPA, NFPA, OSHA, SPCC
Specifica
Certificazione/Conformità SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Colore Black
Materiale Polyethylene
Tipo Dispensing Shelf
Da utilizzare con (applicazione) Efficient storage, positive spill control, liquid dispensing
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 60 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 27.21 kg
Larghezza (sistema imperiale) 19.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 49.53 cm
Altezza (sistema imperiale) 16.5 in.
Altezza (sistema metrico) 41.9 cm
Profondità (sistema imperiale) 18.75 in.
Profondità (sistema metrico) 47.62 cm