Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ DrumSheds™
Codice prodotto. 11969395
Click to view available options
Capacità:
4 Drums
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11969395
Marca: Justrite™ 28676
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Outdoor weather-resistant DrumSheds offer high performance spill control
DrumSheds feature a robust design made of 55% recycled polyethylene with convenient roll top doors allowing access from front or rear.
  • Forklift pockets front and back make it easy to relocate empty sheds
  • The EPA/SPCC compliant leak proof pallet sump features thick, durable deck grating which removes for easy inspection and clean up of spills
  • 52 in. (132cm) wide door opening makes it easy to store palletized loads
  • Spacious interior offers ample headspace to accommodate working operations with funnels or pumps
  • Safety features include grounding capability and integral anchor bolt locations for wind resistance
  • Molded in lugs accept optional padlocks for security
  • Black pallet ramp features 100% recycled materials
Order Info
Ships fully assembled.
Specifica
Certificazione/Conformità SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Colore Yellow/Black
Capacità (sistema imperiale) 79 gal.
Capacità (sistema metrico) 299 L
Materiale Polyethylene
Tipo Drum Storage Shed
Da utilizzare con (applicazione) Offer high performance spill control
Capacità 4 Drums
Include Roll top door
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 5000 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 2268 kg
Larghezza (sistema imperiale) 60.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 154.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 75.25 in.
Altezza (sistema metrico) 191.13 cm
Profondità (sistema imperiale) 60.5 in.
Profondità (sistema metrico) 153.67 cm
Peso (sistema imperiale) 343 lb.
Peso (sistema metrico) 155.5 kg