Learn More
Justrite™ EcoPolyblend Drumshed Accessories: Drum Ramps
Click to view available options
Materiale:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale | Polyethylene |
| Tipo | Drum Ramp |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2 to 4 drum EcoPolyBlend™ DrumShed™ |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 1000 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 454 kg |
| Larghezza (sistema imperiale) | 48 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 121.92 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 11.25 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 28.57 cm |
| Vedi altri risultati |