Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Low Line Pallets
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
45 in.
55 in.
Capacità:
2 Drums
4 Drums
Capacità supporto carico (sistema imperiale):
2500 lb.
5000 lb.
Peso (sistema imperiale):
68 lb.
89 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Compliant, large sump and big footprint accepts drums, pails and more
- Grates remove for easy sump cleaning
- Made of 100% recycled polyethylene
- Super low 9 in. (22.9cm) comfortable ergonomic working height
Compliance
Meets or exceeds EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | SPCC, EPA, NFPA, OSHA |
| Colore | Black |
| Capacità (sistema imperiale) | 65 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 254 L |
| Materiale | Polyethylene |
| Tipo | Containment Platform |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pumping operations or waste collection activities |
| Capacità | 2 Drums |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 2500 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 1134 kg |
| Vedi altri risultati |