Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Low Line Pallets
Codice prodotto. p-4021125
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
45 in.
55 in.
Capacità:
2 Drums
4 Drums
Capacità supporto carico (sistema imperiale):
2500 lb.
5000 lb.
Peso (sistema imperiale):
68 lb.
89 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11989395
Marca: Justrite™ 28672
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For pumping operations or waste collection activities
  • Compliant, large sump and big footprint accepts drums, pails and more
  • Grates remove for easy sump cleaning
  • Made of 100% recycled polyethylene
  • Super low 9 in. (22.9cm) comfortable ergonomic working height
Compliance
Meets or exceeds EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Specifica
Certificazione/Conformità SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Colore Black
Capacità (sistema imperiale) 65 gal.
Capacità (sistema metrico) 254 L
Materiale Polyethylene
Tipo Containment Platform
Da utilizzare con (applicazione) Pumping operations or waste collection activities
Capacità 2 Drums
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 2500 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 1134 kg
Larghezza (sistema imperiale) 55 in.
Larghezza (sistema metrico) 139.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 9 in.
Altezza (sistema metrico) 22.9 cm
Profondità (sistema imperiale) 45 in.
Profondità (sistema metrico) 114.3 cm
Peso (sistema imperiale) 68 lb.
Peso (sistema metrico) 31 kg